Få mere at vide
1,4-Dibromobutan, TRC
Artikelnummer. 30387579
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30387579 100 g
1 options
Artikelnummer. 30387579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD425130100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromobutane
CAS 110-52-1
Molekylær formel C4H8Br2
Mængde 100 g
Synonym 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane
InChI formel InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMIL BrCCCCBr
IUPAC navn 1,4-dibromobutan
Molekylvægt (g/mol) 215.91
Formel vægt 213.8993