Få mere at vide
1,4-Dibromobutane-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromobutane-d8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| Formel vægt | 221.9495 |