missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Dibromobutane-d8, TRC

Artikelnummer. 30376719
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376719 10 mg
30374110 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30376719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42513210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68375-92-8
Molekylær formel C4 2H8 Br2
Molekylvægt (g/mol) 223.96
Synonym Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 1,4-dibromo- (9CI, ACI), 1,4-Dibromobutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 (ACI), 1,4-Dibromobutane-d8, 1,4-Dibromobutane-D8
IUPAC navn 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane
SMIL [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromobutane-d8
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formel vægt 221.9495
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.