Få mere at vide
1,4-Dibromobutane-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromobutane-d8 |
| CAS | 68375-92-8 |
| Molekylær formel | C4 2H8 Br2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.96 |
| Formel vægt | 221.9495 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |