Få mere at vide
1,4-Dibromobutane, 99%
Artikelnummer. 10347340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347340 100 mL Glasflaske 100ml
15710819 500 mL Glasflaske 500ml
10032833 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10347340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161281000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-52-1
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.92
MDL nummer MFCD00000261
InChI nøgle ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC navn 1,4-dibrombutan
SMIL C(CCBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dibromobutane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20°C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.8080g/mL
Kogepunkt 197°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)4Br
Brydningsindeks 1.5176 to 1.5196
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Specifik vægtfylde 1.808
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Formel vægt 215.92
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.