Få mere at vide
1,4-Dibromobutane, 99%
Artikelnummer. 10032833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10032833
Brand: Thermo Scientific Acros 161280010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-52-1
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.92
MDL nummer MFCD00000261
InChI nøgle ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC navn 1,4-dibrombutan
SMIL C(CCBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dibromobutane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20°C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.8080g/mL
Kogepunkt 197°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)4Br
Brydningsindeks 1.5176 to 1.5196
Mængde 1 L
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Specifik vægtfylde 1.808
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Formel vægt 215.92
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.