Få mere at vide
1,4-dibrombutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424220
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424220 10 g 10g
11419153 100 g 100g
11429153 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11669.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
1,4-dibromobutan bruges som et mellemprodukt involveret i syntesen af aktiv farmaceutisk ingrediens og andre organiske forbindelser. Det bruges også til undersøgelse af metabolisme af to halopropaner, såsom 1,3-dichlorpropan og 2,2-dichlorpropan. Yderligere fungerer det som et reagens til fremstilling af diazadioxa oxovanadium(IV) makrocykliske komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dibromobutan bruges som et mellemprodukt involveret i syntesen af aktiv farmaceutisk ingrediens og andre organiske forbindelser. Det bruges også til undersøgelse af metabolisme af to halopropaner, såsom 1,3-dichlorpropan og 2,2-dichlorpropan. Yderligere fungerer det som et reagens til fremstilling af diazadioxa oxovanadium(IV) makrocykliske komplekser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-52-1
Molekylær formel C4H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 215.916
MDL nummer MFCD00000261
InChI nøgle ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC navn 1,4-dibrombutan
SMIL C(CCBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dibromobutane
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.82
Kogepunkt 194°C to 196°C
Flammepunkt 131°C (267°F)
Lineær formel Br(CH2)4Br
Brydningsindeks 1.5186
Mængde 10 g
Beilstein 1071199
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 215.93
Procent renhed ≥98%