Få mere at vide
1,4-Dibromobutan, 98+%
Beskrivelse
1,4-dibromobutan bruges som et mellemprodukt involveret i syntesen af aktiv farmaceutisk ingrediens og andre organiske forbindelser. Det bruges også til undersøgelse af metabolisme af to halopropaner, såsom 1,3-dichlorpropan og 2,2-dichlorpropan. Yderligere fungerer det som et reagens til fremstilling af diazadioxa oxovanadium(IV) makrocykliske komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-dibromobutan bruges som et mellemprodukt involveret i syntesen af aktiv farmaceutisk ingrediens og andre organiske forbindelser. Det bruges også til undersøgelse af metabolisme af to halopropaner, såsom 1,3-dichlorpropan og 2,2-dichlorpropan. Yderligere fungerer det som et reagens til fremstilling af diazadioxa oxovanadium(IV) makrocykliske komplekser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromobutane |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Tæthed | 1.82 |
| Kogepunkt | 194 °C til 196 °C |
| Flammepunkt | 131 °C (267 °F) |
| Lineær formel | Br(CH2)4Br |
| Brydningsindeks | 1.5186 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1071199 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Vis mere |