missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Dibromobenzene-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromobenzene-d4 |
| CAS | 4165-56-4 |
| Molekylær formel | C6 D4 Br2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-dibromo-, Benzene-1,2,4,5-d4, dibromo- (7 CI), 3,6-Dibromobenzene-1,2,4,5-d4, 1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 1,4-Dibromobenzene-d4, Tetradeutero-p-dibromobenzene, p-Dibromobenzene-d4, 1,4-Dibromobenzene D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.9286 |
| Formel vægt | 237.8931 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?