Få mere at vide
1,4-dibrom-2-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30378271
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30378271 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30378271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD425883500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-dibromotoluene
CAS 615-59-8
Molekylær formel C7 H6 Br2
Mængde 500 mg
Synonym Benzene, 1,4-dibromo-2-methyl-, Toluene, 2,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dibromo-2-methylbenzene, 1,4-Dibromotoluene, 2,5-Dibromotoluene, 3,6-Dibromotoluene, NSC 6222
InChI formel InChI=1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
SMIL Cc1cc(Br)ccc1Br
IUPAC navn 1,4-dibrom-2-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 249.93
Formel vægt 247.8836