Få mere at vide
1,4-dibrom-2,5-dimethylbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10642192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642192 50 g Glasflaske 50g
10455295 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642192 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 279010500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-24-4
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
MDL nummer MFCD00000091
InChI nøgle QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
PubChem CID 66175
IUPAC navn 1,4-dibrom-2,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dibromo-2, 5-dimethylbenzene
Smeltepunkt 72.0°C to 75.0°C
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5430 to 1.5450
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Formel vægt 263.95
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.