Få mere at vide
1,4-Diazepane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157384
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157384 5 g Amber Glass Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10157384 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01866DE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 505-66-8
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
InChI nøgle FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC navn 1,4-diazepane
SMIL C1CNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diazepane
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 100.16
Procent renhed 95%