Få mere at vide
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]dekan, TRC
Artikelnummer. 30368704
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368704 500 mg
30368170 250 mg
30355409 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417580500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-75-5
Molekylær formel C8H16N2
Molekylvægt (g/mol) 140.23
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazin
SMIL C1CCN2CCNCC2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2
Formel vægt 140.1313