Få mere at vide
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11936681 1 g Glasflaske 1g
11946681 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 283-38-5 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 283-38-5
Molekylær formel C7H14N2
Molekylvægt (g/mol) 126.2
InChI nøgle XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
PubChem CID 398407
IUPAC navn 1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonan
SMIL C1CN2CCC1NCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 79.0°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 126.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.