Få mere at vide
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, TRC
Artikelnummer. 30355723
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30355723 2.5 g 2.5g
30367184 100 g -
30353755 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4171452.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 280-57-9
Molekylær formel C6H12N2
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Synonym 1,4-Ethylenepiperazine, 33LSI, 33LV, A 33, A 33LV, AE 33, Activator 105E, Amicure TEDA, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, Catalyst A 33, D 33LV, Dabco, Dabco 33, Dabco 33LV, Dabco 33S, Dabco 3LV, Dabco A 33, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco D 0134, Dabco H 1010, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Lupragen N 201, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, PT 301, PT 301 (catalyst), PUR 812, Polycat 33LV, S 25, S 33, TD 100, TED, TEDA, TEDA 33, TEDA 33P, TEDA L 33, TEDA-L 25B, TEDA-L 33B, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine, 1,4-Ethylenepiperazine, 33LV, A 33, AE 33, Activator 105E, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, D 33LV, Dabco, Dabco 33LV, Dabco 3LV, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, Polycat 33LV, TD 100, TED, TEDA, Teda L 33, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine
IUPAC navn 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMIL C1CN2CCN1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Formel vægt 112.1