Få mere at vide
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(Sulfur Dioxide) Adduct, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(Sulfur Dioxide) Adduct |
| CAS | 119752-83-9 |
| Molekylær formel | C6H12N2O4S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Disulfino-1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]Octane, Bis(Inner Salt) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2 |
| SMIL | O=[S-](=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[S-](=O)=O |
| IUPAC navn | 1,4-disulfinato-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.0238 |