Få mere at vide
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(Sulfur Dioxide) Adduct, TRC
Artikelnummer. 30353396
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30353396 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30353396
Brand: Toronto Research Chemicals TRCD41760350MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(Sulfur Dioxide) Adduct
CAS 119752-83-9
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Mængde 50 mg
Synonym 1,4-Disulfino-1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]Octane, Bis(Inner Salt)
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2
SMIL O=[S-](=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[S-](=O)=O
IUPAC navn 1,4-disulfinato-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Formel vægt 240.0238