Få mere at vide
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, 98%
Artikelnummer. 11497856
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497856 100 g 100g
11407866 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14003.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.10 DKK
    343.65 DKK / 100g
    Spare 38.45 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112,176 g/mol
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan anvendes som polyurethankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator kompleksdannende ligand og Lewis-base. Det finder anvendelse i farvelasere og til montering af prøver til fluorescensmikroskopi og som anti-fade-reagens, der har vist sig at opfange frie radikaler på grund af fluorochrom-excitation af fluorokromer. Yderligere er det en oxidations- og polymerisationskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan anvendes som polyurethankatalysator, Balis-Hillman-reaktionskatalysatorkompleksdannende ligand og Lewis-base. Det finder anvendelse i farvelasere og til montering af prøver til fluorescensmikroskopi og som anti-fade-reagens, der har vist sig at opfange frie radikaler på grund af fluorochrom-excitation af fluorokromer. Yderligere er det en oxidations- og polymerisationskatalysator.
Opløselighed Opløseligt i
vand, acetone, benzen, ethanol og methylethylketon.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 280-57-9
Molekylær formel C6H12N2
Molekylvægt (g/mol) 112.176
MDL nummer MFCD00006689
InChI nøgle IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC navn 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan
SMIL C1CN2CCN1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Smeltepunkt 155 °C til 160 °C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 174 °C til 176 °C
Flammepunkt 62 °C (143 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 100 g
FN nummer UN1325
Beilstein 103618
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9669
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, acetone, benzen, ethanol og methylethylketon.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.