Få mere at vide
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan anvendes som polyurethankatalysator, Balis-Hillman reaktionskatalysator kompleksdannende ligand og Lewis-base. Det finder anvendelse i farvelasere og til montering af prøver til fluorescensmikroskopi og som anti-fade-reagens, der har vist sig at opfange frie radikaler på grund af fluorochrom-excitation af fluorokromer. Yderligere er det en oxidations- og polymerisationskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan anvendes som polyurethankatalysator, Balis-Hillman-reaktionskatalysatorkompleksdannende ligand og Lewis-base. Det finder anvendelse i farvelasere og til montering af prøver til fluorescensmikroskopi og som anti-fade-reagens, der har vist sig at opfange frie radikaler på grund af fluorochrom-excitation af fluorokromer. Yderligere er det en oxidations- og polymerisationskatalysator.
Opløselighed Opløseligt i
vand, acetone, benzen, ethanol og methylethylketon.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane |
| Smeltepunkt | 155°C to 160°C |
| Tæthed | 1.14 |
| Kogepunkt | 174°C to 176°C |
| Flammepunkt | 62°C (143°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 103618 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane