Få mere at vide
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, 97%
Artikelnummer. 10712515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712515 25 g Glasflaske 25g
10214620 100 g Glasflaske 100g
10060770 500 g Glasflaske 500g
11966511 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10712515 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112470250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 280-57-9
Molekylær formel C6H12N2
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00006689
InChI nøgle IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC navn 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan
SMIL C1CN2CCN1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155,0 °C til 160,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 174,0 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Merck Index 15,9834
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 46g/100 ml (26 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Sublimationspunkt 20 °C
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Hygroscopic Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.