Få mere at vide
1,4-Diaminobutane, TRC
Artikelnummer. 30135224
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135224 100 g
30136904 25 g
30005187 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416025100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-60-1
Molekylær formel C4 H12 N2
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Synonym Tetramethylenediamine (7CI), 1,4-Butylenediamine, 1,4-Diamino-n-butane, 1,4-Diaminobutane, 1,4-Tetramethylenediamine, NSC 60545, Putramine, Putrascine, Putrescin, Putrescine, α,ω-Butanediamine
IUPAC navn butane-1,4-diamine
SMIL NCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diaminobutane
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Formel vægt 88.1