Få mere at vide
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30368634
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30368634 10 g
1 options
Artikelnummer. 30368634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41602010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Molekylær formel C4 H12 N2 . 2 Cl H
Mængde 10 g
Synonym 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC navn butan-1,4-diamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 161.07
Formel vægt 160.0534