Få mere at vide
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449426
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449426 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY1781
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS 333-93-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H14Cl2N2
Mængde 100 mg
Synonym Putrescine dihydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (310.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (62.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCCCCN.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 161.07
Formel vægt 161.07
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism