Få mere at vide
1,4-Diaminobutandihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11463867
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463867 100 g 100g
11453867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18312.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-93-7
Molekylær formel C4H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 161.07
MDL nummer MFCD00012526
InChI nøgle XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC navn butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL C(CCN)CN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3906680
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7947
Formel vægt 161.08
Procent renhed 99%