Få mere at vide
1,4-Diaminobutan, 98+%
Artikelnummer. 11459227
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459227 100 g 100g
11449227 25 g 25g
11454220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21316.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88,154 g/mol
1,4-Diaminobutan bruges som forløber i mange biologiske systemer og synthon til amido-urea. Det er involveret i syntesen af nylon 46 ved at reagere med adipinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Diaminobutan bruges som en precursor i mange biologiske systemer og synthon til amido-ureaer. Det er involveret i syntesen af nylon 46 ved at reagere med adipinsyre.
Opløselighed
Opløseligt i æter og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, aldehyder, syreanhydrider og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-60-1
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008235
InChI nøgle KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC navn butan-1,4-diamin
SMIL C(CCN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diaminobutane
Smeltepunkt 25 °C til 28 °C
Tæthed 0.877
Kogepunkt 158 °C til 160 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Lineær formel H2N(CH2)4NH2
Brydningsindeks 1.4569
Mængde 100 g
FN nummer UN2928
Beilstein 605282
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,7947
Opløselighedsinformation Opløselig i æter og alkohol.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%