Få mere at vide
1,4-diaminobutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449227
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449227 25 g 25g
11459227 100 g 100g
11454220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21316.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
1,4-Diaminobutan bruges som forløber i mange biologiske systemer og synthon til amido-urea. Det er involveret i syntesen af nylon 46 ved at reagere med adipinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Diaminobutan bruges som en precursor i mange biologiske systemer og synthon til amido-ureaer. Det er involveret i syntesen af nylon 46 ved at reagere med adipinsyre.
Opløselighed
Opløseligt i æter og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, aldehyder, syreanhydrider og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-60-1
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008235
InChI nøgle KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC navn butan-1,4-diamin
SMIL C(CCN)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diaminobutane
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Tæthed 0.877
Kogepunkt 158°C to 160°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lineær formel H2N(CH2)4NH2
Brydningsindeks 1.4569
Mængde 25 g
FN nummer UN2928
Beilstein 605282
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Opløselighedsinformation Soluble in ether and alcohol.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diaminobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylenediamine