Få mere at vide
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-4H,5-6,15-16H2 |
| Formel vægt | 240.0899 |