Få mere at vide
1,4-Diacetylbenzene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032325
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
1g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31032325 250 mg -
31017005 25 g -
31027789 1 g 1g
31019718 100 g -
31029821 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31032325 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD0050250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diacetylbenzene
CAS 1009-61-6
Molekylær formel C10H10O2
MDL nummer MFCD00008750
Mængde 250 mg
SMIL CC(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Procent renhed 95%