Få mere at vide
1,4-Diacetyl-2-butyne-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diacetyl-2-butyne-1,4-diol |
| CAS | 1573-17-7 |
| Molekylær formel | C8 H10 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Dapagliflozin Impurity 98 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC#CCOC(=O)C |
| IUPAC navn | 4-acetyloxybut-2-ynyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vægt | 170.0579 |