Få mere at vide
1,4-Diacetoxybenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474220
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. 11474220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20987.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1205-91-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1205-91-0
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00011643
InChI nøgle AKOGNYJNGMLDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetoxybenzene, hydroquinone diacetate, p-diacetoxybenzene, 1,4-benzenediol, diacetate, p-phenylene diacetate, hydroquinone, diacetate, 4-acetyloxy phenyl acetate, 1,4-phenylene diacetate, 1,4-benzenediol, 1,4-diacetate, benzene-1,4-diyl diacetate
PubChem CID 71006
IUPAC navn (4-acetyloxyphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diacetoxybenzene
Smeltepunkt 119°C to 122°C
Mængde 25 g
Beilstein 1912233
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%