Få mere at vide
1,4-Diacetoxy-2-butyne, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413707
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413707 5 g 5g
11423707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18182.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1573-17-7
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.16
MDL nummer MFCD00014982
InChI nøgle TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetoxy-2-butyne, but-2-yne-1,4-diyl diacetate, butynediol diacetate, 2-butyne-1,4-diol diacetate, 2-butyne-1,4-diol, diacetate, 2-butyne-1,4-diol, 1,4-diacetate, 4-acetyloxy but-2-yn-1-yl acetate, acmc-209dfx, 2-butyne-1, diacetate, bis acetoxymethyl acetylene
PubChem CID 74081
IUPAC navn 4-acetyloxybut-2-ynyl acetate
SMIL CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diacetoxy-2-butyne
Smeltepunkt 27°C to 28°C
Tæthed 1.125
Kogepunkt 116°C to 118°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Brydningsindeks 1.454
Mængde 5 g
Formel vægt 170.16
Procent renhed 97%