Få mere at vide
1,4-Di-n-butylbenzen, 97+%
Artikelnummer. 15499029
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499029 10 g 10g
15489029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16396.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1571-86-4 | C14H22 | 190,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-86-4
Molekylær formel C14H22
Molekylvægt (g/mol) 190.33
MDL nummer MFCD01076591
InChI nøgle VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-di-n-butylbenzene, benzene, 1,4-dibutyl, p-dibutylbenzol, p-dibutylbenzene, acmc-209dfm, p-di-tert-butyl benzene
PubChem CID 519170
IUPAC navn 1,4-dibutylbenzen
SMIL CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,4-Di-n-butylbenzene
Smeltepunkt -31 °C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 227 °C
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 10 g
Beilstein 1858055
Formel vægt 190.33
Procent renhed ≥97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.