Få mere at vide
1,4-Di-n-butylbenzen, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Di-n-butylbenzene |
| Smeltepunkt | -31°C |
| Tæthed | 0.856 |
| Kogepunkt | 227°C |
| Flammepunkt | 110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.489 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1858055 |
| Formel vægt | 190.33 |
| Procent renhed | ≥97% |