Få mere at vide
1,4-Di(methyl-d3)-naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Di(methyl-d3)-naphthalene |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3 |