missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4 |
| CAS | 1158734-28-1 |
| Molekylær formel | C8 D4 H6 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, [2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-2,3,5,6-D4, 1,4-Phenylenedimethanol-d4, 1,4-Xylylene glycol-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(CO)c([2H])c([2H])c1CO |
| IUPAC navn | [2,3,5,6-tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.188 |
| Formel vægt | 142.093 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?