Få mere at vide
1,4-Di(bromomethyl)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Di(bromomethyl)benzene |
| CAS | 623-24-5 |
| Molekylær formel | C8H8Br2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, 1,4-Xylylene Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl Bromide, p-Xylylene Bromide, NSC 6226 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | 1,4-bis(bromomethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.96 |
| Formel vægt | 261.8993 |