Få mere at vide
1,4-Di(bromomethyl)benzene-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Di(bromomethyl)benzene-d4 |
| CAS | 74903-75-6 |
| Molekylær formel | C8H4D4Br2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene-d4, 1,4-Xylylene-d4 Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl-d4 Bromide, p-Xylylene-d4 Bromide, NSC 6226-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(CBr)c([2H])c([2H])c1CBr |
| IUPAC navn | 1,4-bis(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.98 |
| Formel vægt | 265.9244 |