Få mere at vide
1,4-cyklohexanedion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanedione |
| CAS | 637-88-7 |
| Molekylær formel | C6H8O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2 |
| SMIL | O=C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | cyclohexan-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |