Få mere at vide
1,4-cyclohexanedion monoethylenacetal, TRC
Artikelnummer. 30361513
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30361513 25 g
1 options
Artikelnummer. 30361513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98795525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Acetal
CAS 4746-97-8
Molekylær formel C8H12O3
Mængde 25 g
Synonym 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic Ethylene Monoketal, 1,4-Cyclohexanedione Mono(ethylene Ketal), 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Ketal, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 4,4-(Ethylenedioxy)cyclohexanone, 6,10-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 8-Oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane, Cyclohexane-1,4-dione Mono(ethylene Glycol Ketal)
InChI formel InChI=1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
SMIL O=C1CCC2(CC1)OCCO2
IUPAC navn 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Formel vægt 156.0786