Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedion monoethylenacetal, 97%
Artikelnummer. 11428603
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428603 5 g 5g
11438603 25 g 25g
11448603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10408.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156,181 g/mol
1,4-cyclohexandion anvendes til fremstilling af serier af potente analgetiske forbindelser. 1,4-cyclohexandion bruges også som byggesten i syntesen af tritiummærkede prober til autoradiografistudiet af dopamingenoptagelseskomplekset.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-cyclohexandion anvendes til fremstilling af serier af potente analgetiske forbindelser. 1,4-cyclohexandion bruges også som byggesten i syntesen af tritiummærkede prober til autoradiografistudiet af dopamingenoptagelseskomplekset.
Opløselighed Opløselig i chloroform
& methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Sørg for tilstrækkelig ventilation under brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4746-97-8
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.181
MDL nummer MFCD00010214
InChI nøgle VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
IUPAC navn 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-on
SMIL C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
Smeltepunkt 72°C to 75°C
Mængde 5 g
Beilstein 117631
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform & methanol.
Formel vægt 156.18
Procent renhed 97%