Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal) |
| CAS | 69225-59-8 |
| Molekylær formel | C11H18O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1 |
| IUPAC navn | 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1256 |