Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal), 98+%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Cyclohexanedione mono(2, 2-dimethyltrimethylene ketal) |
| CAS | 69225-59-8 |
| Smeltepunkt | 49.0°C to 50.0°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Molekylær formel | C11H18O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal |
| InChI nøgle | COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.