Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedione-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanedione-d8 |
| CAS | 23034-25-5 |
| Molekylær formel | C6D8O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Cyclohexanedione-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | O=C(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=O |
| IUPAC navn | cyclohexane-1,4-dione-d8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.18 |
| Formel vægt | 120.1 |