Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedion bis(ethylenacetal), 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal) |
| Smeltepunkt | 79 °C til 80 °C |
| Kogepunkt | 75 °C til 85 °C (0,5 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 200.23 |
| Procent renhed | 99% |