Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Cyclohexanedione |
| Smeltepunkt | 76,0 °C til 80,0 °C |
| Farve | Beige eller gul |
| Kogepunkt | 112 °C (26,0 hPa) |
| Flammepunkt | 132 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H8(=O)2 |
| Mængde | 250 g |
| Vis mere |