Få mere at vide
1,4-cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285480 10 g Glasflaske 10g
10245530 50 g Glasflaske 50g
11924841 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154830100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-88-7
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
InChI nøgle DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC navn cyclohexan-1,4-dion
SMIL C1CC(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Cyclohexanedione
Smeltepunkt 76.0°C to 80.0°C
Farve Beige eller gul
Kogepunkt 112°C (26.0 hPa)
Flammepunkt 132°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H8(=O)2
Mængde 10 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager