Få mere at vide
1,4-cyklohexanedion, 98%
Artikelnummer. 11498973
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498973 100 g 100g
11488973 25 g 25g
11408983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11100.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112,128 g/mol
1,4-cyclohexandion anvendes til fremstilling af 1,4-benzoquinon og bromorganiske stoffer. Det bruges også til at studere indflydelsen af synligt lys på bromat-1,4-cyclohexandion-ferroin oscillerende reaktion. Det spiller en afgørende rolle i lægemidler, plantevækstregulator og som et ledende materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-cyclohexandion anvendes til fremstilling af 1,4-benzoquinon og bromorganiske stoffer. Det bruges også til at studere indflydelsen af synligt lys på bromat-1,4-cyclohexandion-ferroin oscillerende reaktion. Det spiller en afgørende rolle i lægemidler, plantevækstregulator og som et ledende materiale.
Opløselighed Opløselig i methanol og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-88-7
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00001606
InChI nøgle DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC navn cyclohexan-1,4-dion
SMIL C1CC(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Cyclohexanedione
Smeltepunkt 77 °C til 78 °C
Kogepunkt 132 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 132 °C (269 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 774152
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol og ethanol.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%