Få mere at vide
1,4-Cyclohexanediol (Cis/Trans Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanediol (Cis/Trans Mixture) |
| CAS | 556-48-9 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,4-Dihydroxycyclohexane, NSC 5651, Quinitol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMIL | OC1CCC(O)CC1 |
| IUPAC navn | cyclohexane-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |