Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedimethanol Diglycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanedimethanol Diglycidyl Ether |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2 |
| Formel vægt | 256.1675 |