Få mere at vide
1,4-Cyclohexanedicarboxylsyre, cis + trans, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid |
| Navn note | Cis + Trans |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Flammepunkt | 235 °C (455 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1870377 |
| Formel vægt | 172.18 |
| Procent renhed | 98% |