missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Cyclohexanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Cyclohexanediamine |
| CAS | 3114-70-3 |
| Molekylær formel | C6H14N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Cyclohexanediamine (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Cyclohexylenediamine, 1,4-Diaminocyclohexane, 4-Aminocyclohexylamine, Hexahydro-1,4-phenylenediamine, Cyclohexane-1,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2 |
| SMIL | NC1CCC(N)CC1 |
| IUPAC navn | cyclohexane-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?